Documenti fondamentali
Z568260
Sigma-Aldrich
Aldrich® filtering flask, heavy-wall
capacity 1,000 mL, neck joint: ST/NS 29/32
Scegli un formato
1 EA
99,90 €
99,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
99,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
99,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
flat bottom flask
Giunto
joint: ST/NS neck29/32
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Capacità
1,000 mL
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)