Documenti fondamentali
Y907197
Sigma-Aldrich
Pyrex® breakseal flask
capacity 0.25 L
Scegli un formato
1 EA
44,00 €
44,00 €
Prezzo di listino220,00 €Risparmia il 80%
Spedizione prevista il08 maggio 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
44,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12142200
NACRES:
NA.12
44,00 €
Prezzo di listino220,00 €Risparmia il 80%
Spedizione prevista il08 maggio 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Capacità
0.25 L
Livello qualitativo
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)