Documenti fondamentali
Z338389
Whatman® GD/XP syringe filters
Nylon membrane
Sinonimo/i:
Whatman filter, syringe filter, syringe filters
Scegli un formato
1 PKG
526,00 €
526,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
526,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
526,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
Nylon membrane
polypropylene housing
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
Polypropylene prefilter
Confezionamento
pack of 150 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 6970-2504
Whatman Article No. 28420561 (US reference)
Diametro
25 mm
Volume
≤25 mL
Dimensione pori
0.45 μm
Raccordi
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Compatibilità
Suitable for filtering trace metal analysis samples and for particulate laden sample preparation.
Altre note
Global SIAL customers (excluding Japan) can now order any product from the Cytiva Life Sciences consumables portfolio (prepack only) using GE′s product numbering system.
The legacy GE Whatman products that use the SIAL "Z" product numbering system will be discontinued and directly replaced with a product number using a "WHA" prefix plus the GE product code. For reference, the legacy "Z" product number is identified as a synonym on the "WHA" product number listing.
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)