WHA420100
Whatman® plastic filter holders
Pop-Top Holder, diam. 13 mm
Sinonimo/i:
Whatman filter, Whatman filters, Z742678
Scegli un formato
99,70 €
Scegli un formato
About This Item
99,70 €
Prodotti consigliati
Materiali
polycarbonate housing
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
Pop-Top Holder
Confezionamento
pkg of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Whatman 420100
Whatman Article No. 28419554 (US reference)
Diametro
13 mm
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Designed for microfiltration and ultra cleaning of small volumes of liquids using positive pressure.
- All three holders will accommodate Nucleopore track-etched and cast membranes.
- Syringe compatible.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)