Vai a
F2036
Nalgene® filtration assembly for 47 mm filter
autoclavable
Sinonimo/i:
filtration device, flask top filter, Nalgene DS0315-0047, filter, liquid sieve
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Disponibile per la spedizione OGGIdaSchnelldorf Distribution
241,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104900
241,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
polysulfone housing
feature
autoclavable
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene DS0315-0047
funnel capacity
250 mL
neck diam.
33-41 mm
General description
Assembly consists of a polysulfone funnel (250 mL capacity), polypropylene copolymer cover with three ports, thermoplastic elastomer cap, silicone gasket, #8 rubber stopper, and aluminum clamp. Can be used with any standard filter flask or filter manifold.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
F2286F2536Z358231
packaging
pack of 1 ea
packaging
pkg of 50 ea
packaging
pack of 50 ea
packaging
pack of 24 ea
material
polysulfone housing
material
white nitrocellulose membrane
material
white nitrocellulose membrane
material
polystyrene housing
funnel capacity
250 mL
funnel capacity
250 mL
funnel capacity
100 mL
funnel capacity
-
feature
autoclavable
feature
disposable
feature
-
feature
cap (Polyethylene screw
polyethylene screw), graduations
manufacturer/tradename
Nalgene DS0315-0047
manufacturer/tradename
Nalgene® 145 0045
manufacturer/tradename
Nalgene® 145 0020
manufacturer/tradename
Nalgene® 455-0150
neck diam.
33-41 mm
neck diam.
-
neck diam.
-
neck diam.
-
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)