Binder-free glass fiber filters (GF/F) in a 13 mm diameter are not available for the Swinny Filter Holder.
XX3001200
Portafiltri Swinny in acciaio inossidabile, 13 mm
Swinny Filter Holder 13mm, stainless steel
Sinonimo/i:
Portafiltro da 13 mm, Portafiltro in acciaio inossidabile
Scegli un formato
164,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
164,00 €
Spedizione prevista il28 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE O-ring
PTFE gasket
PTFE seal
stainless steel housing
stainless steel screen
Livello qualitativo
Parametri
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
tecniche
pressure filtration: suitable
Lunghezza
3.3 cm
Diametro
1.6 cm
Diam. filtro
13 mm
Superficie filtrante
0.8 cm2
Diam. prefiltro
10 mm
Raccordi
female Luer-Lok® inlet connection
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
applicazioni
filtration
Compatibilità
for use with Stainless Steel Syringe Filter Holder
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche & vantaggi
•Disponibili in due formati, per una più ampia gamma di volumi processabili
•La durabilità dell′acciaio inossidabile assicura anni di utilizzo, riducendo così gli scarti rispetto all′impiego di filtri da siringa monouso
•Autoclavabili con il filtro in sede per la filtrazione sterile
Applicazioni
Ultrapurificazione o sterilizzazione di liquidi
XX3001200 Portafiltri Swinny in acciaio inossidabile, 13 mm
XX3002500 Portafiltri in acciaio inossidabile da microsiringa, 25 mm, Luer-Lok
XX3002514 Portafiltri in acciaio inossidabile da microsiringa, 25 mm, NPTF
Parti di ricambio
XX30012RK Kit parti di ricambio per Swinny da 13 mm
XX30025RK Kit parti di ricambio per microsiringhe da 25 mm
Principio
Nota sulla preparazione
Autoclave con filtro in sede
I clienti hanno visto anche
-
May you advice which binder-free glass fiber filters (GF/F) fit in this Swinny Filter Holder 13 mm and where I can buy it?
1 risposta-
Utile?
-
-
Do these filter holders take 13 mm filter papers please?
1 risposta-
Yes, the Swinny filter holder accommodates 13 mm membranes.