WHA3001917
Cartine in cellulosa Whatman® per cromatografia
1 Chr sheets, 46 x 57 cm, 100/pk
Sinonimo/i:
Whatman paper, Z270822, blotting paper, chromatography papers
Scegli un formato
235,00 €
Scegli un formato
About This Item
235,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
cellulose membrane
sheets
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
1 CHR
Confezionamento
pack of 100
Produttore/marchio commerciale
Whatman 3001-917
Whatman Article No. 28419184 (US reference)
Parametri
130 mm/30 min flow rate
Largh. × lungh.
46 cm × 57 cm
Grammatura
87 g/m2
Compatibilità
suitable for chromatography
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Pure cellulose produced entirely from the highest quality cotton linters with no additives of any kind.
- Manufactured and tested specifically for chromatographic techniques. This ensures the wicking capability and uniformity of capillary action that are important in chemical separations.
- Also widely used in protein and nucleic acid blotting.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)