Documenti fondamentali
WHA3030931
Cartine in cellulosa Whatman® per cromatografia
3MM Chr sheets, 58 x 68 cm, 100/pk
Sinonimo/i:
Whatman paper, Z691011, cellulose chromatography papers, chromatography papers
Scegli un formato
100 EA
559,00 €
559,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
559,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115727
NACRES:
NB.24
559,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
cellulose membrane
sheets
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
3MM CHR
Confezionamento
pack of 100
Produttore/marchio commerciale
Whatman 3030-931
Whatman Article No. 28419308 (US reference)
Parametri
130 mm/30 min speed
Largh. × lungh.
58 cm × 68 cm
Grammatura
185 g/m2
Compatibilità
suitable for chromatography
Categorie correlate
Descrizione generale
Carta Whatman 3MM Chr di medio spessore da 0,34 mm. La carta Whatman 3MM Chr è la carta assorbente più utilizzata al mondo. L'accettazione e l'uso riflettono l'alta qualità, la purezza e l'omogeneità su cui fanno affidamento i ricercatori per effettuare il trasferimento in Southern, Northern e Western blot. La carta Chr 3MM è ora disponibile nei formati più diffusi. Una carta di medio spessore (0,34 mm) largamente usata in elettroforesi per il sollevamento di gel di sequenziamento. La carta 3MM Chr è utilizzata anche per l'elettroforesi e per la chimica generale. Una carta di medio spessore (0,34 mm) largamente usata in cromatografia ed elettroforesi.
Caratteristiche e vantaggi
  • Pura cellulosa prodotta interamente da linter di cotone della migliore qualità senza additivi di sorta. Elimina il rischio di contaminazione nel corso delle fasi di trasferimento.
  • Prodotto e testato specificamente per le tecniche cromatografiche e di blotting. Questo garantisce la capacità di trascinamento e l'uniformità dell'azione capillare, importanti per ottenere trasferimenti puliti e uniformi durante il blotting.
  • Whatman 3MM Chr è considerato lo standard industriale per le procedure di blotting.
  • Comodi formati disponibili in fogli tagliati con precisione in base alle dimensioni dei gel e delle membrane di trasferimento più diffuse. Consente un utilizzo “out-of-the-box” ed elimina le variazioni da foglio a foglio.
Altre note
Campo di utilizzo: Solo a scopo di ricerca interna. I prodotti non sono destinati all′uso diagnostico o alla rivendita.
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Susana Campuzano et al.
Applied and environmental microbiology, 75(18), 5972-5980 (2009-07-28)
A Streptococcus mitis genomic DNA fragment carrying the SMT1224 gene encoding a putative beta-galactosidase was identified, cloned, and expressed in Escherichia coli. This gene encodes a protein 2,411 amino acids long with a predicted molecular mass of 268 kDa. The