WHA1851865
Filtri in quarzo Whatman® QM-A
Sheets, 8 x 10 inches 25/pk
Sinonimo/i:
Z741094, glass fiber filters, quartz fiber filters
Scegli un formato
465,00 €
Scegli un formato
About This Item
465,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
quartz membrane
sheets
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 25
Produttore/marchio commerciale
Whatman 1851-865
Whatman Article No. 28418554 (US reference)
Largh. × lungh.
8 in. × 10 in.
Dimensione pori
2.2 μm
Compatibilità
suitable for (air sampling in acidic gases, stacks, flues and aerosols)
Descrizione generale
- Grado: QM-A
- Descrizione: quarzo
- Ritenzione di particelle in liquidi (μm): 2,2
- Portata d′aria (s/100 mL/in²): 6,4
- Spessore tipico (μm): 450
- Grammatura (g/m²): 85
Caratteristiche e vantaggi
- Temperature resistant up to 800°C
- Binder-free
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)