Documenti fondamentali
WHA10343876
Whatman® qualitative filter paper for technical use, Grade 2589c
sheets, L × W 25 mm × 75 mm, pack of 100
Sinonimo/i:
Z749710
Scegli un formato
1 PKG
63,90 €
63,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
63,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
63,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
cellulose
sheets
Caratteristiche
Grade 2589c
Confezionamento
pack of 100
Produttore/marchio commerciale
Whatman 10343876
Whatman Article No. 28414609 (US reference)
Parametri
160 sec/100 mL speed (Herzberg)
Lungh. × largh.
25 mm × 75 mm
Spessore
750 μm
Dimensione pori
4-8 μm (Particle retention)
Grammatura
400 g/m2
Categorie correlate
Descrizione generale
These filter papers are made from super-refined cellulose and have been specifically designed to have particular properties for each technical application. The applications range from the filtration of beverages to the purification of electroplating baths.
Grade 2589c: 4-8 μm
Thick filter with medium to slow filtration speed, high wet strength and good retention for smaller particles.
Caratteristiche e vantaggi
  • Thick filter with medium to slow filtration speed, high wet strength, and good retention for smaller particles.
Altre note
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)