Documenti fondamentali
WHA1004150
Carta da filtro qualitativa Whatman®, grado 4
circles, diam. 150 mm, pack of 100
Sinonimo/i:
Whatman filter, Whatman filters, Whatman paper, Z240575, filter paper, filter papers, paper fitler
Scegli un formato
100 EA
33,20 €
33,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
33,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
33,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
cellulose filters
circles
Confezionamento
pack of 100
Produttore/marchio commerciale
Whatman 1004-150
Whatman Article No. 28414015 (US reference)
Parametri
0.22 psi wet burst
37 sec/100 mL speed (Herzberg)
Diametro
150 mm
Spessore
205 μm
Ceneri
≤0.06%
Dimensione pori
20-25 μm (Particle retention)
Grammatura
92 g/m2
Descrizione generale
La carta da filtro qualitativa Whatman di grado 4 è carta da filtro di grado standard e ad alta portata.
Ottima ritenzione: cattura particelle grossolane e precipitati gelatinosi come idrossido di ferro e idrossido di alluminio. Filtrazione veloce: utile per pulizia di routine di fluidi biologici o estratti organici nel corso delle analisi
La carta da filtro qualitativa di grado 4 (ritenzione particellare 20-25 µm) è disponibile in una varietà di dimensioni e formati, tra cui dischi, fogli e rotoli. Sono disponibili anche filtri qualitativi pre-pieghettati, con una portata migliore e una maggiore capacità di carico rispetto agli equivalenti filtri lisci.
Caratteristiche e vantaggi
  • Useful in qualitative analytical separations when Fast flow is required and the collection of fine particles is not critical.
  • These cellulose filters are used in qualitative analytical techniques to determine and identify materials (e.g., in air pollution monitoring).
Altre note
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Note legali
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)