WHA10343687
Whatman® qualitative filter paper for technical use, Grade 2589a
sheets, L × W 580 mm × 580 mm, pack of 100
Sinonimo/i:
Z749702
Scegli un formato
384,00 €
Scegli un formato
About This Item
384,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
cellulose
sheets
Caratteristiche
Grade 2589a
Confezionamento
pack of 100
Produttore/marchio commerciale
Whatman 10343687
Whatman Article No. 28414600 (US reference)
Parametri
60 sec/100 mL speed (Herzberg)
Lungh. × largh.
580 mm × 580 mm
Spessore
430 μm
Dimensione pori
6-12 μm
Grammatura
200 g/m2
Descrizione generale
Grade 2589a: 6-12 μm
A fast to medium filter with high wet strength offering medium retention.
Caratteristiche e vantaggi
- A Fast to medium Fast filter with high wet strength offering medium retention.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)