Documenti fondamentali
W800111
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl methyl carbonate
stabilized, ≥98%, FG
Sinonimo/i:
(Z)-3-hexen-1-yl methyl carbonate
Scegli un formato
W800111-SAMPLE-K
145,00 €
100 G
186,00 €
1 KG
546,00 €
145,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W800111-SAMPLE-K
145,00 €
100 G
186,00 €
1 KG
546,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H14O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
09.838
NACRES:
NA.21
145,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥98%
contiene
α-tocopherol synthetic
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
apple; green; floral; waxy; violet
Stringa SMILE
O(CC\C=C/CC)C(=O)OC
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-4-5-6-7-11-8(9)10-2/h4-5H,3,6-7H2,1-2H3/b5-4-
BLOXMGXSDAAJGX-PLNGDYQASA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)