347736
4-tert-Butylcyclohexyl acetate, mixture of cis and trans
99%
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.452 (lit.)
P. ebollizione
228-230 °C/25 mmHg (lit.)
Densità
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
CC(=O)OC1CCC(CC1)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H22O2/c1-9(13)14-11-7-5-10(6-8-11)12(2,3)4/h10-11H,5-8H2,1-4H3
MBZRJSQZCBXRGK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)