W526509
Coumarin
≥98%
Sinonimo/i:
1,2-Benzopyrone, 1-Benzopyran-2-one, 2H-Chromen-2-one
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
Halal
Tensione di vapore
0.01 mmHg ( 47 °C)
Saggio
≥98%
Origine
China origin
P. ebollizione
298 °C (lit.)
Punto di fusione
68-73 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
herbaceous; sweet
Stringa SMILE
O=C1Oc2ccccc2C=C1
InChI
1S/C9H6O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H
ZYGHJZDHTFUPRJ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
323.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
162 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?