Documenti fondamentali
W524018
Sigma-Aldrich
o-tert-Butylcyclohexyl acetate, mixture of isomers
≥99%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CC6H10OC(O)CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.30
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥99%
P. ebollizione
221 °C (lit.)
221 °C/755 mmHg (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Organolettico
woody; fruity; citrus
Stringa SMILE
CC(=O)OC1CCCCC1C(C)(C)C
InChI
1S/C12H22O2/c1-9(13)14-11-8-6-5-7-10(11)12(2,3)4/h10-11H,5-8H2,1-4H3
FINOAUDUYKVGDS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
90 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)