Documenti fondamentali
W322202
Sigma-Aldrich
Phenethyl octanoate
≥99%
Sinonimo/i:
Phenethyl caprylate
Scegli un formato
W322202-SAMPLE
51,90 €
100 G
102,00 €
1 KG
296,00 €
51,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W322202-SAMPLE
51,90 €
100 G
102,00 €
1 KG
296,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)6CO2CH2CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.36
Numero FEMA:
3222
Numero CE:
N° CoE:
10884
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.262
NACRES:
NA.21
51,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Halal
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.483 (lit.)
P. ebollizione
295-296 °C (lit.)
Densità
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
waxy; fruity; wine-like
Stringa SMILE
CCCCCCCC(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C16H24O2/c1-2-3-4-5-9-12-16(17)18-14-13-15-10-7-6-8-11-15/h6-8,10-11H,2-5,9,12-14H2,1H3
ASETYIALRXDVDF-UHFFFAOYSA-N
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)