W323608
Tetrahydro-4-methyl-2-(2-methyl-1-propenyl)-2H-pyran
mixture of cis and trans, ≥98%, stabilized, FG
Sinonimo/i:
(+)-Rose oxide, (4S)-2-(2-Methyl-1-propenyl)-4-methyltetrahydropyran
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥98%
contiene
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.452 (lit.)
P. ebollizione
86 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
geranium; green; rose
Stringa SMILE
C[C@@H]1CCO[C@H](C1)\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H18O/c1-8(2)6-10-7-9(3)4-5-11-10/h6,9-10H,4-5,7H2,1-3H3
CZCBTSFUTPZVKJ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
69 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?