W512303
Glutaraldeide
50 wt. % in H2O, FCC
Sinonimo/i:
Dialdeide glutarica, Pentano-1,5-diale
Scegli un formato
48,80 €
Scegli un formato
About This Item
48,80 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
Kosher
Conformità normativa
FCC
Stato
liquid
Concentrazione
50 wt. % in H2O
50.0-52.5% (FCC monograph)
Impurezze
may contain ≤0.5% Methanol (residual solvent)
Indice di rifrazione
n20/D 1.42
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
medicinal; pungent
Stringa SMILE
[H]C(CCCC([H])=O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c6-4-2-1-3-5-7/h4-5H,1-3H2
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Synthesis and Characterization of N-Isopropylacrylamide Microspheres as pH Sensors.: This article details the development of microspheres from glutaric dialdehyde solution for use as pH sensors, showcasing their potential in biochemistry applications for sensitive and accurate pH monitoring (Lavine et al., 2021).
- Characterization and application of chondroitin sulfate/polyvinyl alcohol nanofibres prepared by electrospinning.: This study investigates the properties of chondroitin sulfate/polyvinyl alcohol nanofibers crosslinked with glutaric dialdehyde. The fibers exhibit enhanced biocompatibility and structural integrity, suggesting their utility in advanced drug delivery systems and tissue engineering (Guo et al., 2016).
- Thermosensitive Behavior and Antibacterial Activity of Cotton Fabric Modified with a Chitosan-poly(N-isopropylacrylamide) Interpenetrating Polymer Network Hydrogel.: This publication presents the modification of cotton fabric with a hydrogel formed using glutaric dialdehyde. The fabric demonstrates significant thermosensitive and antibacterial properties, suitable for developing smart textiles and wound dressings (Wang et al., 2016).
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?