Documenti fondamentali
W504009
Sigma-Aldrich
Amyl acetate
≥99%, FG
Sinonimo/i:
Pentyl acetate, Amyl acetate
Scegli un formato
W504009-SAMPLE
45,60 €
500 G
52,70 €
1 KG
85,70 €
4 KG
215,00 €
20 KG
807,00 €
45,60 €
Disponibile per la spedizione il22 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W504009-SAMPLE
45,60 €
500 G
52,70 €
1 KG
85,70 €
4 KG
215,00 €
20 KG
807,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3COO(CH2)4CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.18
Beilstein:
1744753
Numero CE:
N° CoE:
211
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.021
NACRES:
NA.21
45,60 €
Disponibile per la spedizione il22 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Densità del vapore
4.5 (vs air)
Tensione di vapore
4 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Temp. autoaccensione
680 °F
714 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.402 (lit.)
P. ebollizione
142-149 °C (lit.)
Punto di fusione
−100 °C (lit.)
Densità
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
banana; ethereal; fruity
Stringa SMILE
CCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6-9-7(2)8/h3-6H2,1-2H3
PGMYKACGEOXYJE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Amyl acetate is an aliphatic ester that occurs naturally in banana fruit.[1] It may be one of the odor volatiles produced by fungi such as Aspergillus, Penicillium and Fusarium species.[2]
Applicazioni
Amyl acetate is a fruity odor compound that can be used as an attractant (component) in nanoemulsion formulation used to trap fruit flies (Drosophila melanogaster).[3]
Banana essence. Used as test odorant in studies of olfactory function and in studies of the psychosocial effects of odor.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
105.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
41 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Correlation of gas chromatographic data with flavor profiles of fresh banana fruit.
McCarthy AI, et al.
Journal of Food Science, 28(4), 379-384 (1963)
Y Peterschmitt et al.
The European journal of neuroscience, 22(8), 2059-2068 (2005-11-03)
We showed recently that behavioural and striatal dopaminergic (DA) responses obtained in latent inhibition are crucially dependent on the parahippocampal region, the entorhinal cortex. In the present study, we investigated the influence exerted by the hippocampal ventral subicular region (SUB)
Janice K Kiecolt-Glaser et al.
Psychoneuroendocrinology, 33(3), 328-339 (2008-01-08)
Despite aromatherapy's popularity, efficacy data are scant, and potential mechanisms are controversial. This randomized controlled trial examined the psychological, autonomic, endocrine, and immune consequences of one purported relaxant odor (lavender), one stimulant odor (lemon), and a no-odor control (water), before
Vidyulata Kamath et al.
Schizophrenia bulletin, 39(1), 59-67 (2011-05-28)
There is increasing evidence that schizophrenia patients have difficulties in the hedonic appraisal of odors. In a prior study, we assessed olfactory hedonic perception birhinally and found that males with schizophrenia failed to attach the appropriate hedonic valence to a
Jonas K Olofsson et al.
Chemical senses, 31(7), 699-704 (2006-07-20)
In experimental practice, odors are commonly applied to only one nostril for recordings of olfactory event-related potentials (OERPs), but the lateralization aspect of the OERP response is unclear regarding both stimulated nostril and cortical topography. The purpose of the present