Documenti fondamentali
W484815
Sigma-Aldrich
Lemon terpenes
greener alternative
natural, product of Simone Gatto
About This Item
Numero CAS:
Numero FEMA:
4848
Codice UNSPSC:
12164502
Il prodotto W484815 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Origine biologica
Citrus limon (Burm)
Livello qualitativo
Grado
Kosher
natural
Conformità normativa
FDA 21 CFR 117
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Categoria alternativa più verde
Organolettico
fresh; lemon
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Altre note
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
109.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
43 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Addressing consumer needs for religious and ethical food preferences is crucial in today's discerning market.