Documenti fondamentali
W481911
Sigma-Aldrich
meso-Erythritol
≥99%, FG
Sinonimo/i:
1,2,3,4-Butanetetrol, meso-1,2,3,4-Tetrahydroxybutane, i-Erythritol
Scegli un formato
W481911-SAMPLE-K
47,20 €
1 KG
68,10 €
10 KG
283,00 €
47,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W481911-SAMPLE-K
47,20 €
1 KG
68,10 €
10 KG
283,00 €
About This Item
Formula condensata:
HOCH2[CH(OH)]2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.12
Numero FEMA:
4819
Beilstein:
1719753
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Numero E:
E 968
NACRES:
NA.21
47,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
FG
Halal
Kosher
Livello qualitativo
Conformità normativa
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥99%
P. ebollizione
329-331 °C (lit.)
Punto di fusione
118-120 °C (lit.)
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
odorless
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C4H10O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3-8H,1-2H2/t3-,4+
UNXHWFMMPAWVPI-ZXZARUISSA-N
Azioni biochim/fisiol
Allelic variation of the Tas1r3 gene affects behavioral taste responses to this sugar alcohol, suggesting that it is a T1R3 receptor ligand.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)