Documenti fondamentali
298875
Sigma-Aldrich
L-Threitol
99%
Sinonimo/i:
(2S,3S)-1,2,3,4-Butanetetrol
Scegli un formato
1 G
282,00 €
282,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
282,00 €
About This Item
Formula condensata:
HOCH2[CH(OH)]2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.12
Beilstein:
1719754
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
282,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Attività ottica
[α]20/D +14°, c = 2 in ethanol
Punto di fusione
87-90 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C4H10O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1
UNXHWFMMPAWVPI-IMJSIDKUSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Adonitol ≥99%
Sigma-Aldrich
A5502
Adonitol
Xilitolo ≥99% (GC)
Sigma-Aldrich
X3375
Xilitolo