Documenti fondamentali
W434100
Sigma-Aldrich
Heptyl heptanoate
natural (US), 98%
Sinonimo/i:
Heptanoic acid, heptyl ester, Heptyl capronate
Scegli un formato
500 G
694,00 €
1 KG
1.280,00 €
694,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 G
694,00 €
1 KG
1.280,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H28O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.37
Numero FEMA:
4341
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
694,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Grado
Halal
Kosher
natural (US)
Conformità normativa
FDA 21 CFR 117
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.431
Densità
0.858 g/mL at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
grassy; green; fruity
Stringa SMILE
O=C(CCCCCC)OCCCCCCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-5-7-9-11-13-16-14(15)12-10-8-6-4-2/h3-13H2,1-2H3
QOIIBPAJVWFEPE-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)