Documenti fondamentali
W463901
Sigma-Aldrich
2-Methoxypyridine
≥98%
Scegli un formato
100 G
94,50 €
W463901-SAMPLE-K
146,00 €
1 KG
360,00 €
94,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
94,50 €
W463901-SAMPLE-K
146,00 €
1 KG
360,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
109.13
Numero FEMA:
4639
Beilstein:
108189
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
94,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Grado
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.503 (lit.)
P. ebollizione
142 °C (lit.)
Densità
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
burnt; fatty; green
Stringa SMILE
COc1ccccn1
InChI
1S/C6H7NO/c1-8-6-4-2-3-5-7-6/h2-5H,1H3
IWTFOFMTUOBLHG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
32 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)