Documenti fondamentali
517070
Sigma-Aldrich
Nitrosylsulfuric acid solution
40 wt. % in sulfuric acid
Sinonimo/i:
Nitrosonium bisulfate, Nitrosonium hydrogen sulfate, Nitrosyl hydrogen sulfate
Scegli un formato
250 ML
38,40 €
38,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
38,40 €
About This Item
Formula condensata:
HO3SONO
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
38,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Concentrazione
40 wt. % in sulfuric acid
Densità
1.865 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
OS(=O)(=O)ON=O
InChI
1S/HNO5S/c2-1-6-7(3,4)5/h(H,3,4,5)
VQTGUFBGYOIUFS-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)