Vai a
8.09691
m-Cresol
for synthesis
Sinonimo/i:
m-Cresol, 3-Hydroxytoluol, 3-Methylphenol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Spedizione prevista il21 maggio 2026daMerck S.p.A
45,60 €
500 mL
Spedizione prevista il21 maggio 2026daMerck S.p.A
72,00 €
1 L
Spedizione prevista il21 maggio 2026daMerck S.p.A
93,90 €
2.5 L
Spedizione prevista il21 maggio 2026daMerck S.p.A
159,00 €
4 L
Spedizione prevista il20 luglio 2026daMerck S.p.A
245,00 €
30 kg
Spedizione prevista il21 maggio 2026daMerck S.p.A
1.090,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
3-(CH3)C6H4OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.14
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
203-577-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
45,60 €
Spedizione prevista il21 maggio 2026Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor pressure
0.065 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
626 °C
potency
242 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.06 % (v/v)
pH
5 (20 °C, 20 g/L in H2O)
bp
203 °C/1013 hPa
mp
11.5 °C
transition temp
flash point 86 °C
solubility
23.5 g/L
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1cc(ccc1)C
InChI
1S/C7H8O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5,8H,1H3
InChI key
RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N
Application
m-Cresol can be used as a starting material to synthesize:
  • Thymol via isopropylation reaction with 2-propanol in the presence of an acid catalyst.[1]
  • Terpolymeric resin by an acid-catalyzed polycondensation reaction with hexamine and formaldehyde.
  • 4,7-Dimethylcoumarin via modified Pechmann condensation reaction with ethyl acetoacetate.
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.031 - 1.037
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Appearance: colorless to dark yellow/light brown. Material may darken with time.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
CRM6599665996W353000
m-Cresol for synthesis
Sigma-Aldrich
8.09691
m-Cresol
m-Cresol certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
CRM65996
m-Cresol
m-Cresol analytical standard
Supelco
65996
m-Cresol
m-Cresol ≥98%, FG
Sigma-Aldrich
W353000
m-Cresol
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98%
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
density
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
11.5 °C
mp
8-10 °C (lit.)
mp
8-10 °C (lit.)
mp
8-10 °C (lit.)
bp
203 °C/1013 hPa
bp
203 °C (lit.)
bp
203 °C (lit.)
bp
203 °C (lit.)
pH
5 (20 °C, 20 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
potency
242 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
potency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under m-Cresol
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
186.8 °F - closed cup
flash_point_c
86 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Fmoc resin cleavage and deprotection are crucial steps for peptide synthesis, yielding the desired peptide after resin detachment.
Comparison of mesoporous and microporous solid acid catalysts for highly selective synthesis of thymol by vapor phase isopropylation of m-cresol
Selvaraj M and Kawi S
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 109(1-3), 458-469 (2008)
Ganapati D Yadav et al.
The journal of physical chemistry. A, 109(48), 11080-11088 (2005-12-08)
The alkylation of m-cresol with isopropyl alcohol in the presence of novel superacidic catalysts named as UDCaT-4, UDCaT-5, and UDCaT-6 was investigated. The catalysts are modified versions of zirconia showing high catalytic activity, stability, and reusability in the presence of
Synthesis, Chacterization, and Thermal Study of Terpolymeric Resin Derived from m-cresol, Hexamine and Formaldehyde
Khedkar KM, et al.
E-Journal of Chemistry, 9(4), 1911-1918 (2012)
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
809691400004027269274504
809691903004022536668604
809691050004022536402147
809691250004022536402161
809691999904022536402185
809691010004022536402130
809691100004022536402154
Domande
  1. hello, which is the m-cresol content for SKU 8096910100?
    1 risposta
    1. This product is a neat or pure liquid with a density of 1.06 g/mL. The minimum purity specification is 99.0%.