The Certificate of Analysis provides the sum of the isomers as determined by GC. The ratio or quantity of each is not reported. No further information is available. See the link below to review the CofA:
https://www.sigmaaldrich.com/certificates/COFA/W4/W431105/W431105-BULK-K____SHBN3322__.pdf
W431105
Methyl cyclohexadiene
mixture of isomers, stabilized, ≥98%
Sinonimo/i:
Lemon hexadiene
Prodotti consigliati
Grado
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥98%
contiene
synthetic α-Tocopherol as stabilizer
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
lemon; lime; earthy
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1CC=CC=C1C
InChI
1S/C7H10/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-3,5H,4,6H2,1H3
QMFJIJFIHIDENY-UHFFFAOYSA-N
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
40.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
4.5 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
-
What is the ratio (ballpark is fine) between the isomers CAS 30640-46-1 and CAS 1888-90-0?
1 risposta-