Documenti fondamentali
W430500
Sigma-Aldrich
cis-2-Penten-1-ol
≥96%, stabilized, FG
About This Item
Formula condensata:
C2H5CH=CHCH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.13
Numero FEMA:
4305
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
2.050
NACRES:
NA.21
Organolettico:
fruity; ethereal
Grado:
FG
Halal
Kosher
Origine biologica:
synthetic
Allergene alimentare:
no known allergens
Per informazioni sul prodotto W430500, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Densità del vapore
>1 (vs air)
Saggio
≥96%
contiene
alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.437 (lit.)
P. ebollizione
138 °C (lit.)
Densità
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fruity; ethereal
Stringa SMILE
[H]\C(CC)=C(/[H])CO
InChI
1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h3-4,6H,2,5H2,1H3/b4-3-
BTSIZIIPFNVMHF-ARJAWSKDSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
118.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
48 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)