Documenti fondamentali
EP4924000100
Eppendorf® Reference 2 G
volume 0.5-5 mL, purple
Scegli un formato
1 EA
384,00 €
384,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
384,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
384,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
single-channel
Confezionamento
pack of 1 ea
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 4924000100
Volume
0.5-5 mL
Colore
purple
Categorie correlate
Descrizione generale
The name, Reference, stands for extraordinary precision and accuracy, a long service lifes and an ergonomic design. The new Reference 2 boasts these proven premium characteristics with its state-of-the-art technolgy, making it a reliable partner for you and your work. The time saving single-button operation is unrivalled in the new multichannel versions.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)