Documenti fondamentali
111236
Sigma-Aldrich
trans-2-Octene
97%
Sinonimo/i:
β-trans-Octene, (2E)-2-Octene, (E)-2-Octene
Scegli un formato
5 G
122,00 €
10 G
179,00 €
122,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
122,00 €
10 G
179,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4CH=CHCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
112.21
Beilstein:
1719497
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39010220
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
122,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
31 mmHg ( 37.7 °C)
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.413 (lit.)
P. ebollizione
123 °C (lit.)
Densità
0.718 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCC\C=C\C
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3,5H,4,6-8H2,1-2H3/b5-3+
ILPBINAXDRFYPL-HWKANZROSA-N
Descrizione generale
trans-2-Octene undergoes epoxidation with two manganese(III) porphyrin complexes by meta-chloroperbenzoic acid under catalytic reaction conditions in various solvents[1].
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
69.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
21 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
cis-2-Hexene 95%
Sigma-Aldrich
538493
cis-2-Hexene
1-Heptene ≥99%
Sigma-Aldrich
H3208
1-Heptene
1,7-Octadiene 98%
Sigma-Aldrich
O2501
1,7-Octadiene
2-Octanone reagent grade, 98%
Sigma-Aldrich
O4709
2-Octanone
1-Decene 94%
Sigma-Aldrich
D1807
1-Decene
1-Octyne 97%
Sigma-Aldrich
244465
1-Octyne
Min Young Hyun et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 19(5), 1810-1818 (2012-11-28)
The participation of multiple active oxidants generated from the reactions of two manganese(III) porphyrin complexes containing electron-withdrawing and -donating substituents with peroxyphenylacetic acid (PPAA) as a mechanistic probe was studied by carrying out catalytic oxidations of cyclohexene, 1-octene, and ethylbenzene
Aleksandr Fridlyand et al.
The journal of physical chemistry. A, 119(28), 7559-7577 (2015-02-25)
The high pressure and temperature oxidation of methyl trans-2-nonenoate, methyl trans-3-nonenoate, 1-octene, and trans-2-octene are investigated experimentally to probe the influence of the double bond position on the chemical kinetics of long esters and alkenes. Single pulse shock tube experiments