Documenti fondamentali
W425633
Sigma-Aldrich
N-Lactoyl ethanolamine
≥97%, FG
Sinonimo/i:
N-Hydroxyethyllactamide, 2-Hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)propanamide
Scegli un formato
W425633-SAMPLE
126,00 €
25 G
210,00 €
100 G
588,00 €
126,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W425633-SAMPLE
126,00 €
25 G
210,00 €
100 G
588,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H11NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.15
Numero FEMA:
4256
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero Flavis:
16.103
NACRES:
NA.21
126,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Grado
FG
Livello qualitativo
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥97%
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
brown; roasted
Stringa SMILE
CC(O)C(=O)NCCO
InChI
1S/C5H11NO3/c1-4(8)5(9)6-2-3-7/h4,7-8H,2-3H2,1H3,(H,6,9)
RZCHTMXTKQHYDT-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)