Documenti fondamentali
W425301
Sigma-Aldrich
Methyl 10-undecenoate
96%
Sinonimo/i:
10-Undecenoic acid methyl ester, Undecylenic acid methyl ester
About This Item
Formula condensata:
CH2=CH(CH2)8CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.30
Numero FEMA:
4253
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Conformità normativa
FDA 21 CFR 117
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.437 (lit.)
P. ebollizione
245 °C (lit.)
Solubilità
H2O: insoluble
alcohol: soluble
oil: soluble
propylene glycol: soluble
Densità
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fatty; fruity; waxy
Stringa SMILE
COC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C12H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-2/h3H,1,4-11H2,2H3
KISVAASFGZJBCY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
239.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
115 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)