Documenti fondamentali
303240
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-buten-1-ol
98%
Scegli un formato
1 G
116,00 €
116,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
116,00 €
About This Item
Formula condensata:
H2C=CHCH(CH3)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
116,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.427 (lit.)
P. ebollizione
120-121 °C/756 mmHg (lit.)
Densità
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CC(CO)C=C
InChI
1S/C5H10O/c1-3-5(2)4-6/h3,5-6H,1,4H2,2H3
NVGOATMUHKIQQG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Secondary organic aerosol (SOA) formation from 2-methyl-3-buten-2-ol (MBO) photooxidation was investigated.[1]
Applicazioni
  • Semiochemical emission by fungal symbionts: The study explored how linoleic acid stimulates the emission of bark beetle semiochemicals, including compounds like 2-Methyl-3-buten-1-ol, by fungal symbionts, offering insights into ecological interactions and potential applications in pest management (Unelius et al., 2023).
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
91.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
33 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Haofei Zhang et al.
Environmental science & technology letters, 1(4), 242-247 (2014-05-27)
Secondary organic aerosol (SOA) formation from 2-methyl-3-buten-2-ol (MBO) photooxidation has recently been observed in both field and laboratory studies. Similar to the level of isoprene, the level of MBO-derived SOA increases with elevated aerosol acidity in the absence of nitric
Tran B Nguyen et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(27), 17914-17926 (2015-06-23)
Methacryloyl peroxynitrate (MPAN), the acyl peroxynitrate of methacrolein, has been suggested to be an important secondary organic aerosol (SOA) precursor from isoprene oxidation. Yet, the mechanism by which MPAN produces SOA through reaction with the hydroxyl radical (OH) is unclear.