Documenti
8.01272
Sigma-Aldrich
2-Aminothiazole
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Aminothiazole, 2-Thiazolylamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H4N2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
202-511-6
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
powder
Temp. autoaccensione
600 °C
Potenza
480 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9.6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. eboll.
117 °C/20 hPa
Punto di fusione
86-91 °C
Solubilità
100 g/L
Densità bulk
600 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C3H4N2S/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H,(H2,4,5)
RAIPHJJURHTUIC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 86 °C
Melting range (upper value): ≤ 91 °C
Identity (IR): passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.50 %
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3