Documenti fondamentali
W369004
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl lactate
≥98%, FG
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(OH)CO2CH2CH2CH=CHC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.22
Numero FEMA:
3690
Numero CE:
N° CoE:
10681
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.545
Organolettico:
green; leafy; melon; fruity; sweet
Grado:
FG
Halal
Kosher
Origine biologica:
synthetic
agenzia:
meets purity specifications of JECFA
Allergene alimentare:
no known allergens
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.446 (lit.)
P. ebollizione
71 °C/0.7 mmHg (lit.)
Densità
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green; leafy; melon; fruity; sweet
Stringa SMILE
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)C(C)O
InChI
1S/C9H16O3/c1-3-4-5-6-7-12-9(11)8(2)10/h4-5,8,10H,3,6-7H2,1-2H3/b5-4-
NNLLMULULOBXBY-PLNGDYQASA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)