525073
Triacetin
99%
Sinonimo/i:
1,2,3-Triacetoxypropane, 1,2,3-Triacetylglycerol, Glyceryl triacetate
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
7.52 (vs air)
Saggio
99%
Temp. autoaccensione
809 °F
Limite di esplosione
1.05 %, 189 °F
7.73 %, 215 °F
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n25/D 1.429-1.431 (lit.)
P. eboll.
258 °C (lit.)
Punto di fusione
3 °C (lit.)
Densità
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Stringa SMILE
CC(=O)OCC(COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C9H14O6/c1-6(10)13-4-9(15-8(3)12)5-14-7(2)11/h9H,4-5H2,1-3H3
URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- An additive in the preparation of flax fiber-polylactic acid (PLA) composites due to its compatibility with the polymer and ability to increase the elongation of the plastic.
- A reactant in the transesterification reaction with methanol using various catalysts.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
298.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
148 °C - closed cup