Documenti fondamentali
W358800
Sigma-Aldrich
1,3-Propanedithiol
≥96%, FG
Sinonimo/i:
1,3-Dimercaptopropane, Trimethylene dimercaptan
About This Item
Formula condensata:
HS(CH2)3SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.23
Numero FEMA:
3588
Beilstein:
1071197
Numero CE:
N° CoE:
11929
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
12.076
Per informazioni sul prodotto W358800, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Origine biologica
synthetic
Grado
FG
Halal
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Densità del vapore
>1 (vs air)
Tensione di vapore
5 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
≥96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.539 (lit.)
P. ebollizione
169 °C (lit.)
Punto di fusione
−79 °C (lit.)
Densità
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
meaty; sulfurous
Stringa SMILE
SCCCS
InChI
1S/C3H8S2/c4-2-1-3-5/h4-5H,1-3H2
ZJLMKPKYJBQJNH-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
59 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)