Documenti fondamentali
W332801
Sigma-Aldrich
2-Acetylthiazole
≥99%, FG
Sinonimo/i:
1-(1,3-thiazol-2-yl)ethanone, 2- acetyl-1,3-thiazole
Scegli un formato
W332801-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
292,00 €
1 KG
1.040,00 €
5 KG
4.310,00 €
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W332801-SAMPLE-K
47,40 €
100 G
292,00 €
1 KG
1.040,00 €
5 KG
4.310,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H5NOS
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.16
Numero FEMA:
3328
Beilstein:
109803
Numero CE:
N° CoE:
4041
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
15.020
NACRES:
NA.21
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.548 (lit.)
P. ebollizione
89-91 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.227 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
hazelnut; nutty; peanut; popcorn; roasted
Stringa SMILE
CC(=O)c1nccs1
InChI
1S/C5H5NOS/c1-4(7)5-6-2-3-8-5/h2-3H,1H3
MOMFXATYAINJML-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
2-Acetylthiazole is a volatile flavoring substance generally formed by the Maillard reaction between an amino acid and carbonyl compounds.[1] It is reported to occur in canned sweet corn products[2], cooked pine mushroom[3], cooked asparagus[4] and roasted beef.[5]
Applicazioni
2-Acetylthiazole can be used as a flavoring agent in food industries. It may be used as a food additive in the preparation of ′fragrant′ rice.[3][6]
Confezionamento
Packaged in glass bottles
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
78 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
2,3-Butanedione analytical standard
Supelco
11038
2,3-Butanedione
Methional ≥97%, FG
Sigma-Aldrich
W274704
Methional
(R)-(+)-Limonene analytical standard
Supelco
62118
(R)-(+)-Limonene
Formation of flavor components in asparagus. 2. Formation of flavor components in cooked asparagus.
Tressl R, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 25(3), 459-463 (1977)
Nitrogen-containing heterocyclic compounds identified in the volatile flavor constituents of roasted beef.
Hartman GJ, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 31(5, 1030-1033 (1983)
Jinfeng Peng et al.
Food chemistry, 313, 126136-126136 (2020-01-14)
The adulteration of rice using synthetic aromatic flavorings to fraudulently imitate commercially valuable fragrant rice varieties has attracted extensive attention from regulatory authorities around the world. In order to get convincing evidence of adulteration, appropriate scientific analytical methods need to
Studies on flavor volatiles of some sweet corn products.
Buttery RG, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 42(3), 791-795 (1994)
Formation of flavor components by the reaction of amino acid and carbonyl compounds in mild conditions.
Pripis-Nicolau L, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 48(9), 3761-3766 (2000)