11038
2,3-Butanedione
analytical standard
Sinonimo/i:
Biacetyl, Diacetyl
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
3 (vs air)
Tensione di vapore
52.2 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.0% (GC)
Temp. autoaccensione
345 °C
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.394 (lit.)
P. ebollizione
88 °C (lit.)
Densità
0.981 g/mL (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(=O)C(C)=O
InChI
1S/C4H6O2/c1-3(5)4(2)6/h1-2H3
QSJXEFYPDANLFS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
44.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, Heavyweight Gloves, Safety Clothing, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?