W236403
Decanoic acid
≥99.5%, FCC, FG
Sinonimo/i:
1-Nonanecarboxylic acid, Acid C10, C10:0, Capric acid, NSC 5025
Scegli un formato
48,80 €
Scegli un formato
About This Item
48,80 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
palm oil
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.210
Tensione di vapore
15 mmHg ( 160 °C)
Saggio
≥99.5%
P. ebollizione
268-270 °C (lit.)
Punto di fusione
27-32 °C (lit.)
Densità
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
fatty; citrus; rancid; sour
Stringa SMILE
CCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)
GHVNFZFCNZKVNT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Chemical Characterization of Terpene-Based Hydrophobic Eutectic Solvents and Their Application for Pb(II) Complexation during Solvent Extraction Procedure.: This paper discusses the use of Decanoic acid in novel eutectic solvents for heavy metal extraction, presenting a green chemistry approach to environmental cleanup and recovery of valuable metals (Suljkanović et al., 2024).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
296.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
147 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?