Documenti
W244708
Sigma-Aldrich
Ethyl nonanoate
≥98%, FCC, FG
Sinonimo/i:
Ethyl pelargonate
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)7COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.29
Numero FEMA:
2447
Beilstein:
1759169
Numero CE:
N° CoE:
388
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.107
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Tensione di vapore
0.08 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.422 (lit.)
P. eboll.
119 °C/23 mmHg (lit.)
Densità
0.866 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
oily; fruity; nutty
Stringa SMILE
CCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11(12)13-4-2/h3-10H2,1-2H3
BYEVBITUADOIGY-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
94 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3