W309311
2-Undecanone
natural, FCC, FG
Sinonimo/i:
Methyl nonyl ketone
Scegli un formato
53,10 €
Scegli un formato
About This Item
53,10 €
Prodotti consigliati
Grado
FG
Halal
Kosher
natural
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Densità del vapore
5.9 (vs air)
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.43 (lit.)
P. ebollizione
231-232 °C (lit.)
Punto di fusione
11-13 °C (lit.)
Densità
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Categoria alternativa più verde
Organolettico
fatty; waxy; fruity
Stringa SMILE
CCCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C11H22O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(2)12/h3-10H2,1-2H3
KYWIYKKSMDLRDC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Larvicididal Activity of Natural Repellents Against the Dengue Vector, Aedes aegypti: This paper details the use of natural compounds like 2-Undecanone as effective larvicidal agents against vectors of significant human diseases, showcasing their role in developing non-toxic, eco-friendly insect control solutions (Zhang et al., 2020).
- Control of Filth Flies, Cochliomyia macellaria (Diptera: Calliphoridae), Musca domestica (Diptera: Muscidae), and Sarcophaga bullata (Diptera: Sarcophagidae), Using Novel Plant-Derived Methyl Ketones: Investigates the efficacy of 2-Undecanone in managing common pest flies, underlining its potential as a biopesticide and organic solvent in public health and safety applications (Deguenon et al., 2019).
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?