32212
Benzene
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥99.7%
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
ISO
USP/NF
reag. Ph. Eur.
Densità del vapore
2.77 (vs air)
Tensione di vapore
166 mmHg ( 37.7 °C)
74.6 mmHg ( 20 °C)
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥99.7%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
1043 °F
Limite di esplosione
8 %
Impurezze
≤0.0002% free alkali (as NH3)
≤0.0004% free acid (as HCl)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.03% water (Karl Fischer)
≤1 ppm thiophene
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.5000-1.5020
n20/D 1.501 (lit.)
P. eboll.
80 °C (lit.)
Punto di fusione
5.5 °C (lit.)
Temp. transizione
solidification point ≥5.2 °C
Densità
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.01 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.01 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.01 mg/kg
Stringa SMILE
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
12.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-11 °C