Key Documents
W304000
Sigma-Aldrich
Tagete oil
natural, FG
About This Item
Numero CAS:
Numero FEMA:
3040
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
Origine biologica
Tagetes glandulifera
Grado
FG
Kosher
natural
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Forma fisica
liquid
Attività ottica
[α]20/D +8.4°, neat
Composizione
Citronellol, 3%
Eugenol, 0.2%
Limonene, 7.2%
Linalool, 0.5%
Indice di rifrazione
n20/D 1.481
Densità
0.886 g/mL at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
green; fruity; herbaceous; rancid
Risultati analitici
Fragrance: Provides fruity, herbaceous, and tobacco like notes
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
122.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
50 °C - closed cup