Documenti fondamentali
W262706
Sigma-Aldrich
Acido levulinico
≥97%, FG
Sinonimo/i:
Acido 4-ossopentanoico, Acido 4-ossovalerico
Scegli un formato
W262706-SAMPLE-K
46,00 €
1 KG
66,90 €
5 KG
223,00 €
10 KG
282,00 €
25 KG
632,00 €
46,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W262706-SAMPLE-K
46,00 €
1 KG
66,90 €
5 KG
223,00 €
10 KG
282,00 €
25 KG
632,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3COCH2CH2COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.12
Numero FEMA:
2627
Beilstein:
506796
Numero CE:
N° CoE:
23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
8.023
NACRES:
NA.21
46,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Tensione di vapore
1 mmHg ( 102 °C)
Saggio
≥97%
P. ebollizione
245-246 °C (lit.)
Punto di fusione
30-33 °C (lit.)
Densità
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
caramel; creamy; acidic; sweet; vanilla
Stringa SMILE
CC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C5H8O3/c1-4(6)2-3-5(7)8/h2-3H2,1H3,(H,7,8)
JOOXCMJARBKPKM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Conversion of hemicellulose to furfural and levulinic acid using biphasic reactors with alkylphenol solvents.
Elif I Gürbüz et al.
ChemSusChem, 5(2), 383-387 (2012-01-26)
Richard D Ashby et al.
Bioresource technology, 118, 272-280 (2012-06-19)
Glycerine (a biodiesel co-product) and levulinic acid (a pulp and paper co-product) were used as co-substrates for the fermentative synthesis of short-chain polyhydroxyalkanoate (sc-PHA) biopolymers with tunable monomer and molecular weight characteristics. Pseudomonas oleovorans NRRL B-14682 utilized glycerine alone to
Ronen Weingarten et al.
ChemSusChem, 5(7), 1280-1290 (2012-06-15)
We have developed a kinetic model for aqueous-phase production of levulinic acid from glucose using a homogeneous acid catalyst. The proposed model shows a good fit with experimental data collected in this study in a batch reactor. The model was
Nazlina Ya'aini et al.
Bioresource technology, 116, 58-65 (2012-05-23)
Conversion of glucose, empty fruit bunch (efb) and kenaf to levulinic acid over a new hybrid catalyst has been investigated in this study. The characterization and catalytic performance results revealed that the physico-chemical properties of the new hybrid catalyst comprised
Direct hydrocyclization of biomass-derived levulinic acid to 2-methyltetrahydrofuran over nanocomposite copper/silica catalysts.
Pravin P Upare et al.
ChemSusChem, 4(12), 1749-1752 (2011-11-25)