Documenti fondamentali
W292818
Sigma-Aldrich
1-propanolo
≥99%, FG
Sinonimo/i:
Alcool propilico
Scegli un formato
W292818-SAMPLE-K
48,80 €
1 KG
66,40 €
4 KG
102,00 €
20 KG
369,00 €
48,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W292818-SAMPLE-K
48,80 €
1 KG
66,40 €
4 KG
102,00 €
20 KG
369,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.10
Numero FEMA:
2928
Beilstein:
1098242
Numero CE:
N° CoE:
50
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
2.002
NACRES:
NA.21
48,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Densità del vapore
2.1 (vs air)
Tensione di vapore
10 mmHg ( 147 °C)
14.9 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
700 °F
Limite di esplosione
13.7 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.384 (lit.)
pH
8.5 (20 °C, 200 g/L)
P. ebollizione
97 °C (lit.)
Punto di fusione
−127 °C (lit.)
Densità
0.804 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
alcohol; musty
Stringa SMILE
CCCO
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Spettroscopia NMR/dielettrica multidiagnostica in situ senza contatto. Studio che dettaglia i progressi delle tecniche di spettroscopia NMR e dielettrica, in cui l'1-propanolo viene utilizzato per studiare le interazioni tra solventi e la dinamica molecolare (Morais et al., 2024).
Azioni biochim/fisiol
Sapore a 25-250 ppm
Altre note
In natura è presente in: mela, albicocca, banana, birra, gin, miele, pera, sherry e tè.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
71.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
22 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
David Fernandez Rivas et al.
Ultrasonics sonochemistry, 19(6), 1252-1259 (2012-05-23)
Micromachined pits on a substrate can be used to nucleate and stabilize microbubbles in a liquid exposed to an ultrasonic field. Under suitable conditions, the collapse of these bubbles can result in light emission (sonoluminescence, SL). Hydroxyl radicals (OH()) generated
Takeshi Morita et al.
The journal of physical chemistry. B, 116(24), 7328-7333 (2012-06-01)
We characterized the effects of ethanol (ET) and dimethyl sulfoxide (DMSO) on H(2)O within a limited H(2)O-rich region by the 1-propanol (1P)-probing methodology developed by us earlier. The results are displayed on a two-dimensional map with twin coordinates: one pertaining
Dieuwke Sevenster et al.
Science (New York, N.Y.), 339(6121), 830-833 (2013-02-16)
Although reconsolidation opens up new avenues to erase excessive fear memory, subtle boundary conditions put constraints on retrieval-induced plasticity. Reconsolidation may only take place when memory reactivation involves an experience that engages new learning (prediction error). Thus far, it has
Anja K K Rahn et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 61(37), 8743-8751 (2013-08-24)
Chloropropanol (CP) esters are part of an emerging group of process-induced toxicants that are considered as potential health hazards particularly in palm oil. Mass spectrometry-based methodologies for identification of CP esters in food are critical in overcoming the challenges associated
Sheba D Bergman et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 18(33), 10393-10398 (2012-07-13)
A general directed Ru-catalyzed C(sp(3))-H α-alkylation protocol for piperidines (less-reactive substrates than the corresponding five-membered cyclic amines) has been developed. The use of a hindered alcohol (2,4-dimethyl-3-pentanol) as the solvent and catalyst activator, and a catalytic amount of trans-1,2-cyclohexanedicarboxylic acid