Documenti
8.18795
Sigma-Aldrich
2-Decanone
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Decanone, Methyl octyl ketone
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)7COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
211-752-6
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Punto di fusione
3 °C
Temp. transizione
flash point 86 °C
Densità
0.82 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C10H20O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
ZAJNGDIORYACQU-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.822 - 0.824
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86 °C - closed cup