Documenti fondamentali
W279714
Sigma-Aldrich
Octanal
greener alternative
natural, ≥95%, FCC, FG
Sinonimo/i:
Aldehyde C8, Caprylic aldehyde, Octyl aldehyde
Scegli un formato
W279714-SAMPLE-K
49,30 €
100 G
88,50 €
1 KG
258,00 €
4 KG
826,00 €
49,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W279714-SAMPLE-K
49,30 €
100 G
88,50 €
1 KG
258,00 €
4 KG
826,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)6CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.21
Numero FEMA:
2797
Beilstein:
1744086
Numero CE:
N° CoE:
97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
5.009
NACRES:
NA.21
49,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Tensione di vapore
2 mmHg ( 20 °C)
850 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥95%
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.421 (lit.)
P. ebollizione
171 °C (lit.)
Punto di fusione
12-15 °C (lit.)
Densità
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Categoria alternativa più verde
Organolettico
fatty; green; orange; waxy; citrus
Stringa SMILE
[H]C(=O)CCCCCCC
InChI
1S/C8H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h8H,2-7H2,1H3
NUJGJRNETVAIRJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Octanal is an important flavor component of orange juice.[1]
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives. This product is a Biobased product aligning with the principles of "Less Hazardous Chemical Syntheses" and "Use of Renewable Feedstocks" in Green Chemistry.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
52 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 10
1 of 10
Octanal analytical standard
Supelco
52466
Octanal
Etilacetato natural, ≥99%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W241415
Etilacetato
Hexanal ≥97%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W255718
Hexanal
Nonanal ≥95%, FCC
Sigma-Aldrich
W278203
Nonanal
Valeraldehyde ≥97%, FG
Sigma-Aldrich
W309818
Valeraldehyde
Heptanal ≥95%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W254002
Heptanal
Decanale ≥98% (GC), liquid
Sigma-Aldrich
D7384
Decanale
Optimization of solid-phase microextraction analysis for headspace flavor compounds of orange juice
Jia M, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 46(7), 2744-2747 (1998)
Hector D Douglas et al.
Hormones and behavior, 54(2), 325-329 (2008-05-01)
Crested auklets emit a citrus-like odorant that is seasonally modulated, suggesting that it is a secondary sexual trait. We hypothesized that expression of the chemical odorant is facilitated by steroid hormones, similar other secondary sexual traits in birds. Therefore we
Mariel A Kerr et al.
Nature neuroscience, 9(4), 484-486 (2006-03-21)
Primary olfactory sensory neurons (OSNs) impart both molecular and functional organization to the olfactory bulb. Because OSNs can be selectively activated by odorants in vivo, we sought to determine whether odorant experience alters the cellular dynamics of specific OSNs or
Minh Q Nguyen et al.
PloS one, 7(7), e41899-e41899 (2012-08-01)
In mammals, odorants are detected by a large family of receptors that are each expressed in just a small subset of olfactory sensory neurons (OSNs). Here we describe a strain of transgenic mice engineered to express an octanal receptor in
Ricardo C Araneda et al.
The Journal of physiology, 555(Pt 3), 743-756 (2004-01-16)
Several lines of evidence suggest that odorants are recognized through a combinatorial process in the olfactory system; a single odorant is recognized by multiple receptors and multiple odorants are recognized by the same receptor. However few details of how this