Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 74,60 € |
100 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 196,00 € |
Informazioni su questo articolo
74,60 €
vapor density
>1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
~0.15 mmHg ( 20 °C)
assay
≥98% (GC)
form
liquid
color
clear colorless
refractive index
n20/D 1.428 (lit.)
bp
207-209 °C (lit.)
density
0.83 g/mL at 20 °C, 0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)CCCCCCCCC
InChI
1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h10H,2-9H2,1H3
InChI key
KSMVZQYAVGTKIV-UHFFFAOYSA-N
Application
- The enhancement of flowery-like aroma in green tea under optimized processing conditions by sensory-directed flavor analysis.: This paper discusses how optimized processing conditions enhance the flowery-like aroma in green tea, with decanal being one of the key aromatic compounds, relevant to flavor chemistry and biochemistry (Wang et al., 2024).
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (GC) | assay 92% | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥95.0% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| bp 207-209 °C (lit.) | bp 185 °C/100 mmHg (lit.) | bp 171 °C (lit.) | bp 207-209 °C (lit.) |
| density 0.83 g/mL at 20 °C, 0.83 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.831 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.82 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.83 g/mL at 20 °C, 0.83 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.428 (lit.) | refractive index n20/D 1.435 (lit.) | refractive index n20/D 1.419-1.423, n20/D 1.421 (lit.) | refractive index n20/D 1.428 (lit.), n20/D 1.429 |
| form liquid | form liquid | form - | form - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Decanale
signalword
Warning
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
flash_point_f
181.4 °F - closed cup
flash_point_c
83 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?